ENA947392251
Enamine
3-(5-fluoro-2-nitrophenyl)propanoic acid
About This Item
Iupac Name
3-(5-fluoro-2-nitrophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8FNO4/c10-7-2-3-8(11(14)15)6(5-7)1-4-9(12)13/h2-3,5H,1,4H2,(H,12,13)
Clave InChI
GLEBYEUPLNOEDZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-342680
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)