Merck
ENA947392109
Enamine
(2S)-2-(4-phenylphenoxy)propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.27
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
138-139
Iupac Name
(S)-2-([1,1'-biphenyl]-4-yloxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C15H14O3/c1-11(15(16)17)18-14-9-7-13(8-10-14)12-5-3-2-4-6-12/h2-11H,1H3,(H,16,17)/t11-/m0/s1
InChI key
FUPGQEMJIGUBGO-NSHDSACASA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206046
Melting Point
138-139
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206046
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)