Merck
ENA947391635
Enamine
sodium 2-{2-[(2-methoxyethyl)amino]-1,3-thiazol-4-yl}acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
183-185
Iupac Name
sodium 2-(2-((2-methoxyethyl)amino)thiazol-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H12N2O3S.Na/c1-13-3-2-9-8-10-6(5-14-8)4-7(11)12;/h5H,2-4H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Clave InChI
GRLXNKCPUBURCD-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374006
Melting Point
183-185
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-374006
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)