Merck
ENA947389267
Enamine
1-amino-2-methylpropane-1-sulfonic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
153.2
Número MDL:
Iupac Name
1-amino-2-methyl-1-propanesulfonic acid
Inchi Code
1S/C4H11NO3S/c1-3(2)4(5)9(6,7)8/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,6,7,8)
Clave InChI
INARFNQOWWSXLS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-412382
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-412382
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)