Merck
ENA947388262
Enamine
tert-butyl 2-(3-bromo-2-oxoazepan-1-yl)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
306.2
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(3-bromo-2-oxoazepan-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C12H20BrNO3/c1-12(2,3)17-10(15)8-14-7-5-4-6-9(13)11(14)16/h9H,4-8H2,1-3H3
Clave InChI
XWWQXZGILSQDSV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259850
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259850
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)