Merck
ENA947387879
Enamine
4-amino-N-cyclopropylbutanamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.66
Número MDL:
Iupac Name
4-amino-N-cyclopropylbutanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.ClH/c8-5-1-2-7(10)9-6-3-4-6;/h6H,1-5,8H2,(H,9,10);1H
Clave InChI
XIXBTSLMDYZNSP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40760
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40760
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)