Merck
ENA947387710
Enamine
2-chloro-1,1-dimethoxypropane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
138.59
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-chloro-1,1-dimethoxypropane
Inchi Code
1S/C5H11ClO2/c1-4(6)5(7-2)8-3/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
USYKAPHTJDDRLV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30896
Flash Point
35
Pictogramas
FlameExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30896
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)