Merck
ENA947387688
Enamine
N,N,3,5-tetramethyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.73
Número MDL:
Iupac Name
N,N,3,5-tetramethyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N3O2S.ClH/c1-5-7(6(2)9-8-5)13(11,12)10(3)4;/h1-4H3,(H,8,9);1H
Clave InChI
HBLXLPRGZOTLCC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30289
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30289
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)