ENA947387368
Enamine
[(6-methoxynaphthalen-2-yl)methyl](methyl)amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)-N-methylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H15NO.ClH/c1-14-9-10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10;/h3-8,14H,9H2,1-2H3;1H
Clave InChI
JWYQFKRGHUPIHT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30276
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)