ENA947386571
Enamine
potassium 3-carbamoyl-2-[(2-chlorophenyl)formamido]propanoate
About This Item
Iupac Name
potassium 4-amino-2-[(2-chlorobenzoyl)amino]-4-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C11H11ClN2O4.K/c12-7-4-2-1-3-6(7)10(16)14-8(11(17)18)5-9(13)15;/h1-4,8H,5H2,(H2,13,15)(H,14,16)(H,17,18);/q;+1/p-1
Clave InChI
ISSUZLSYCCVJQP-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18913
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)