ENA947386181
Enamine
3-amino-1-(4-fluorophenyl)thiourea
About This Item
mp
184-186
Iupac Name
N-(4-fluorophenyl)hydrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C7H8FN3S/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(12)11-9/h1-4H,9H2,(H2,10,11,12)
Clave InChI
HDQJJEUAWXLNCD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16953
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)