Merck
ENA946841386
Enamine
2-{5-oxaspiro[3.4]octan-6-yl}acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.21
Número MDL:
Iupac Name
2-(5-oxaspiro[3.4]octan-6-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H14O3/c10-8(11)6-7-2-5-9(12-7)3-1-4-9/h7H,1-6H2,(H,10,11)
Clave InChI
MAWUMCVBJWHYSB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-385209
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-385209
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)