Merck
ENA946841378
Enamine
lithium(1+) ion 3-ethyl-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
148.05
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
lithium 3-ethyl-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H6N2O3.Li/c1-2-3-6-4(5(8)9)10-7-3;/h2H2,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
VYYNCRXZQWNDND-UHFFFAOYSA-M
storage temp.
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384677
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384677
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)