Merck
ENA946841355
Enamine
2-methyl-4-(trifluoromethyl)furan-3-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.11
Número MDL:
Iupac Name
2-methyl-4-(trifluoromethyl)furan-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H4F3NO/c1-4-5(2-11)6(3-12-4)7(8,9)10/h3H,1H3
Clave InChI
SWUZLYTXJFPURQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384472
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384472
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)