Merck
ENA946840489
Enamine
(1R)-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.17
Número MDL:
Iupac Name
(R)-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
Inchi Code
1S/C9H9FO/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(7)11/h1-3,9,11H,4-5H2/t9-/m1/s1
Clave InChI
ORUNCRYHQOWNDO-SECBINFHSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384283
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384283
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)