ENA946840246
Enamine
3-(oxan-4-yl)azepane
About This Item
Iupac Name
3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)azepane
Inchi Code
1S/C11H21NO/c1-2-6-12-9-11(3-1)10-4-7-13-8-5-10/h10-12H,1-9H2
Clave InChI
SUVDCNQDCJXNDX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381158
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381158
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)