Merck
ENA946839776
Enamine
6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.18
MDL number:
Iupac Name
6-nitro-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]dioxepine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO6/c12-10(13)6-2-3-7-9(8(6)11(14)15)17-5-1-4-16-7/h2-3H,1,4-5H2,(H,12,13)
InChI key
NZAPSVWWFLQQBM-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378251
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378251
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)