Merck
ENA946835408
Enamine
5-bromo-2-cyclobutylpyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
213.08
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-bromo-2-cyclobutylpyrimidine
Inchi Code
1S/C8H9BrN2/c9-7-4-10-8(11-5-7)6-2-1-3-6/h4-6H,1-3H2
Clave InChI
GGRDQVNIRHJZCI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373868
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373868
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)