Merck
ENA946833067
Enamine
tert-butyl N-[2-methyl-2-(piperidin-4-yl)propyl]carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
256.39
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-methyl-2-(piperidin-4-yl)propyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H28N2O2/c1-13(2,3)18-12(17)16-10-14(4,5)11-6-8-15-9-7-11/h11,15H,6-10H2,1-5H3,(H,16,17)
Clave InChI
MKACRTRETQBGMX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367280
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367280
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)