Merck
ENA946832334
Enamine
methyl 4-bromo-5-iodothiophene-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
346.97
Número MDL:
mp
85-90
Iupac Name
methyl 4-bromo-5-iodo-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H4BrIO2S/c1-10-6(9)3-2-11-5(8)4(3)7/h2H,1H3
Clave InChI
HHYCJGXXVFIGRS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366509
Melting Point
85-90
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366509
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)