ENA946832287
Enamine
2-[4-methyl-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-1,3-thiazol-5-yl]acetic acid
About This Item
mp
165-167
Iupac Name
[4-methyl-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-1,3-thiazol-5-yl]acetic acid
Inchi Code
1S/C8H8F3NO2S/c1-4-5(2-7(13)14)15-6(12-4)3-8(9,10)11/h2-3H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
PQPLHIOSJNHXGJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366354
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)