Merck
ENA946832149
Enamine
1,9-dioxaspiro[5.5]undec-2-en-4-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.19
Número MDL:
Iupac Name
1,9-dioxaspiro[5.5]undec-2-en-4-one
Inchi Code
1S/C9H12O3/c10-8-1-4-12-9(7-8)2-5-11-6-3-9/h1,4H,2-3,5-7H2
Clave InChI
MDBHZSKCCKTAOI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364834
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-364834
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)