Merck
ENA946831578
Enamine
1-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]cyclopentane-1-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.41
Número MDL:
Iupac Name
1-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)cyclopentane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H24O2Si/c1-11(2,3)15(4,5)14-12(10-13)8-6-7-9-12/h10H,6-9H2,1-5H3
Clave InChI
YDPKTWTUVWECJS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365481
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365481
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)