Merck
ENA769517798
Enamine
2-cyclopentyl-2-oxoacetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
142.15
MDL number:
mp
47-48
Iupac Name
cyclopentyl(oxo)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H10O3/c8-6(7(9)10)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2,(H,9,10)
InChI key
JKWQNZHDFGTRMZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57258
Melting Point
47-48
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-57258
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)