Merck
ENA769517777
Enamine
3-[(trifluoromethyl)sulfanyl]propan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.16
Número MDL:
Iupac Name
3-[(trifluoromethyl)sulfanyl]-1-propanol
Inchi Code
1S/C4H7F3OS/c5-4(6,7)9-3-1-2-8/h8H,1-3H2
Clave InChI
NBIMKNKDPOKPIK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378202
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)