Merck
ENA769508630
Enamine
1-methyl-1H-pyrazole-3-carbothioamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-methyl-1H-pyrazole-3-carbothioamide
Inchi Code
1S/C5H7N3S/c1-8-3-2-4(7-8)5(6)9/h2-3H,1H3,(H2,6,9)
Clave InChI
CKQSVYHNXHVJIH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373412
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373412
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)