Merck
ENA769508583
Enamine
6-chloro-N1,N1-dimethylbenzene-1,3-diamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.64
Número MDL:
mp
78-80
Iupac Name
4-chloro-N~3~,N~3~-dimethyl-1,3-benzenediamine
Inchi Code
1S/C8H11ClN2/c1-11(2)8-5-6(10)3-4-7(8)9/h3-5H,10H2,1-2H3
Clave InChI
PEPDSSVIPHINAB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373303
Melting Point
78-80
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373303
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)