Merck
ENA769508488
Enamine
3-phenyl-2-(propan-2-yl)pyrrolidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.3
Número MDL:
Iupac Name
2-isopropyl-3-phenylpyrrolidine
Inchi Code
1S/C13H19N/c1-10(2)13-12(8-9-14-13)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12-14H,8-9H2,1-2H3
Clave InChI
SSSKJUZHKJLCDA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371833
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371833
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)