Merck
ENA769508453
Enamine
methyl 4-amino-3-(tert-butoxy)benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.27
Número MDL:
mp
90-95
Iupac Name
methyl 4-amino-3-(tert-butoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C12H17NO3/c1-12(2,3)16-10-7-8(11(14)15-4)5-6-9(10)13/h5-7H,13H2,1-4H3
Clave InChI
OONHEMSTCRIYMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371730
Melting Point
90-95
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371730
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)