Merck
ENA769508389
Enamine
2-(4-hydroxy-2-methylphenyl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
mp
147-149
Iupac Name
(4-hydroxy-2-methylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-6-4-8(10)3-2-7(6)5-9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
BSVPTEVWQDKITI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371170
Melting Point
147-149
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371170
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)