Merck
ENA769508357
Enamine
rac-2-{5-[(3aR,6aR)-octahydrocyclopenta[c]pyrrol-3a-yl]-1,2,4-oxadiazol-3-yl}pyrazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.29
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-((3aS,6aS)-hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-3a(1H)-yl)-3-(pyrazin-2-yl)-1,2,4-oxadiazole
Inchi Code
1S/C13H15N5O/c1-2-9-6-15-8-13(9,3-1)12-17-11(18-19-12)10-7-14-4-5-16-10/h4-5,7,9,15H,1-3,6,8H2/t9-,13-/m1/s1
Clave InChI
NIUBDYIAKRTYHU-NOZJJQNGSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
93
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371107
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371107
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)