Merck
ENA769508321
Enamine
(E)-2-(3-chlorophenyl)ethene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237.11
Número MDL:
mp
94-95
Iupac Name
(E)-2-(3-chlorophenyl)ethenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6Cl2O2S/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-13(10,11)12/h1-6H/b5-4+
Clave InChI
NSMOTSSAVGZLGC-SNAWJCMRSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370945
Melting Point
94-95
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370945
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)