Merck
ENA769508292
Enamine
4-(2-oxopropyl)azetidin-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
127.14
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
77-78
Iupac Name
4-(2-oxopropyl)-2-azetidinone
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-4(8)2-5-3-6(9)7-5/h5H,2-3H2,1H3,(H,7,9)
Clave InChI
MLNBNYADNDALRG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367236
Melting Point
77-78
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-367236
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)