Merck
ENA769508114
Enamine
1-bromo-3-(2-methylpropane-2-sulfonyl)propane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-bromo-3-(tert-butylsulfonyl)propane
Inchi Code
1S/C7H15BrO2S/c1-7(2,3)11(9,10)6-4-5-8/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
WSGZEZOFXLQKKQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365844
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365844
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)