ENA769507998
Enamine
tert-butyl 3-amino-3-phenylazetidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A601262-50MG
AUD 291,23
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A601262-50MG
AUD 291,23
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-3-phenylazetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H20N2O2/c1-13(2,3)18-12(17)16-9-14(15,10-16)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,9-10,15H2,1-3H3
InChI key
ZIGCVNGIYACWBN-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365945