Merck
ENA769507700
Enamine
1,4,5-triazatricyclo[5.2.2.0,2,6]undeca-2,5-diene hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.66
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,5,6,7-tetrahydro-4,7-ethanopyrazolo[4,3-b]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N3.ClH/c1-3-11-4-2-6(1)8-7(11)5-9-10-8;/h5-6H,1-4H2,(H,9,10);1H
Clave InChI
NCCOAGVURBBHQN-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366245
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366245
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)