Merck
ENA769495468
Enamine
(octahydroindolizin-5-yl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(octahydroindolizin-5-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H18N2/c10-7-9-4-1-3-8-5-2-6-11(8)9/h8-9H,1-7,10H2
Clave InChI
WDODLVVYFDGBSG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249927
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)