ENA638599195
Enamine
[1-(3-chlorophenyl)cyclobutyl]methanamine
About This Item
Iupac Name
[1-(3-chlorophenyl)cyclobutyl]methanamine
Inchi Code
1S/C11H14ClN/c12-10-4-1-3-9(7-10)11(8-13)5-2-6-11/h1,3-4,7H,2,5-6,8,13H2
Clave InChI
BPNBKCHIRNFOFV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-346010
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)