Merck
ENA638599116
Enamine
2-{6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl}acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.17
Número MDL:
Iupac Name
(6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H7FN2O2/c10-6-1-2-8-11-7(3-9(13)14)5-12(8)4-6/h1-2,4-5H,3H2,(H,13,14)
Clave InChI
BCEIVHFHEKSKDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345683
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345683
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)