ENA638598870
Enamine
1-tert-butyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
About This Item
mp
129-132
Iupac Name
1-tert-butyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-10(2,3)11-6-4-5-7(8(11)12)9(13)14/h4-6H,1-3H3,(H,13,14)
Clave InChI
ODRSRNLRTYDDRX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344916
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)