Merck
ENA638598848
Enamine
benzyl 3-methyl-2-oxobutanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
benzyl 3-methyl-2-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-9(2)11(13)12(14)15-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
Clave InChI
KKLBVJNMBJECIO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344868
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344868
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)