ENA638598748
Enamine
N-(prop-2-yn-1-yl)morpholine-4-carboxamide
About This Item
mp
180-185
Iupac Name
N-(prop-2-ynyl)morpholine-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-2-3-9-8(11)10-4-6-12-7-5-10/h1H,3-7H2,(H,9,11)
Clave InChI
CJIKWUXDVNYLJN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343988
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)