Merck
ENA638598547
Enamine
(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-5-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.16
Número MDL:
Iupac Name
(1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-5-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2.2ClH/c11-6-8-2-1-3-9-7-12-5-4-10(8)9;;/h1-3,12H,4-7,11H2;2*1H
Clave InChI
XTMBMUGEHOUIDQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344944
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344944
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)