Merck
ENA638598517
Enamine
2-methoxy-N,2-dimethylpropanimidamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
166.65
Número MDL:
Iupac Name
2-methoxy-N,2-dimethylpropanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H14N2O.ClH/c1-6(2,9-4)5(7)8-3;/h1-4H3,(H2,7,8);1H
Clave InChI
GPKQYJVPCZPAAS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344635
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344635
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)