Merck
ENA638598515
Enamine
2-(isoquinolin-5-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(isoquinolin-5-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2.2ClH/c12-6-4-9-2-1-3-10-8-13-7-5-11(9)10;;/h1-3,5,7-8H,4,6,12H2;2*1H
Clave InChI
COUMSVOTDYOGJK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344605
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-344605
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)