Merck
ENA638598400
Enamine
3-benzoyl-4-fluoroaniline hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
251.69
Número MDL:
Iupac Name
(5-amino-2-fluorophenyl)(phenyl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H10FNO.ClH/c14-12-7-6-10(15)8-11(12)13(16)9-4-2-1-3-5-9;/h1-8H,15H2;1H
Clave InChI
DFBKLINYKYYWSG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343904
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343904
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)