ENA638598041
Enamine
4-amino-1,1-dioxo-1lambda6-thiane-4-carboxamide
About This Item
Iupac Name
4-aminotetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxamide 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C6H12N2O3S/c7-5(9)6(8)1-3-12(10,11)4-2-6/h1-4,8H2,(H2,7,9)
Clave InChI
BKVFRYFPVXSHJI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343582
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)