Merck
ENA638597821
Enamine
5-cyclopropylpyrrolidin-3-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.65
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-cyclopropylpyrrolidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c9-6-3-7(8-4-6)5-1-2-5;/h5-9H,1-4H2;1H
Clave InChI
PIWCICBDYMXHBK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-341950
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-341950
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)