Merck
ENA638589655
Enamine
5-(1-hydroxyethyl)oxolan-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
130.14
Número MDL:
Iupac Name
5-(1-hydroxyethyl)dihydrofuran-2(3H)-one
Inchi Code
1S/C6H10O3/c1-4(7)5-2-3-6(8)9-5/h4-5,7H,2-3H2,1H3
Clave InChI
KBLZKAKKJPDYKJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333347
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333347
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)