Merck
ENA638589583
Enamine
methyl 2-hydroxy-2-(pyrazin-2-yl)propanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
182.18
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-hydroxy-2-(2-pyrazinyl)propanoate
Inchi Code
1S/C8H10N2O3/c1-8(12,7(11)13-2)6-5-9-3-4-10-6/h3-5,12H,1-2H3
Clave InChI
ALWMISMGTIWPAS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333257
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-333257
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)